Learn More
Sodium Salicylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454267
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454267 50 g -
16448378 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16454267 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0167A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5NaO3
Quantità 50 g
Sinonimo Salicylic acid sodium salt2-Hydroxybenzoic acid sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (624.61 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (624.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC=CC=C1O
Molecular Weight (g/mol) 160.1
Peso formulazione 160.1
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only