Learn More
Sodium Salicylate, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Salicylate |
| CAS | 54-21-7 |
| Formula molecolare | C7H5NaO3 |
| Quantità | 1 kg |
| Sinonimo | sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl |
| InChI Key | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;2-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.104 |
| PubChem CID | 16760658 |
| Vedi altri risultati |