Learn More
Sodium Salicylate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Salicylate |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 160.0136 |