Learn More
Sodium Selenate, ≥95% (elemental analysis), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15668070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 15668070
Marca: Honeywell-Fluka S088210G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥95% (elemental analysis)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13410-01-0
Formula molecolare Na2O4Se
Molecular Weight (g/mol) 188.95
Numero MDL MFCD00003490
InChI Key MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium selenate
Colore White
pH 5.5 to 7.5 (at 18.90g/L 25°C)
Quantità 10 g
Formula lineare Na2SeO4
Numero UN UN2630
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name disodium;selenate
Peso formulazione 188.94g/mol
Percent Purity ≥95% (elemental analysis)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 3.213g/cu.cm at 17.5°C