Learn More
Sodium Selenate Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30427752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427752 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427752 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS224760500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Selenate Hydrate
CAS 10102-23-5
Quantità 500 mg
Formula molecolare 10 H2 O . 2 Na . O4 Se
Sinonimo Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;selenate;decahydrate
Molecular Weight (g/mol) 369.09
Peso formulazione 369.981