Learn More
Sodium Selenate Hydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Selenate Hydrate |
| CAS | 10102-23-5 |
| Quantità | 250 mg |
| Formula molecolare | 10 H2 O . 2 Na . O4 Se |
| Sinonimo | Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | disodium;selenate;decahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.09 |
| Peso formulazione | 369.981 |