Learn More
Sodium selenide, 99.8% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 036187.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1313-85-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3283 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantità 5g
Codice prodotto. 11393218
  • 1243.00€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
1313-85-5
124.951
VPQBLCVGUWPDHV-UHFFFAOYSA-N
73973
disodium;selenium(2-)
Na2Se
MFCD00014240
sodium selenide, disodium selenide, disodium monoselenide, unii-1fek1k7wce, disodium selandiide, 1fek1k7wce, sodiumselenide, disodium selenium 2-, parent
CHEBI:77773
[Na+].[Na+].[Se-2]
Specifica
Sodium selenide
99.8% (metals basis)
Na2Se
UN3283
14,8672
Soluble in ethanol and liquid ammonia. Slightly soluble tetrahydrofuran.
[Na+].[Na+].[Se-2]
124.951
CHEBI:77773
-60 Mesh (dry under argon)
ACS
Air and moisture sensitive; Hygroscopic
5g
1313-85-5
(metals basis)
MFCD00014240
Powder
sodium selenide, disodium selenide, disodium monoselenide, unii-1fek1k7wce, disodium selandiide, 1fek1k7wce, sodiumselenide, disodium selenium 2-, parent
VPQBLCVGUWPDHV-UHFFFAOYSA-N
disodium;selenium(2-)
73973
124.94
99.8%
2.625
>875°C
Videos
SDS Documenti