Learn More
Sodium Selenite, ∽98%, ('White to off-white powder), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11456332 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11456332 500 g
11446332 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456332 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210292890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10102-18-8 | Formula: Na2O3Se | Weight: 172.948 g/mol
Identificatori chimici
CAS 10102-18-8
Formula molecolare Na2O3Se
Molecular Weight (g/mol) 172.948
InChI Key BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC Name disodium;selenite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Selenite
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ∽98%
Peso formulazione 172.9