Specifica
| Punto di fusione | 350°C |
| CAS | 10102-18-8 |
| Colore | Beige |
| pH | 9 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | Na2O3Se |
| Numero MDL | 3489 |
| Sinonimo | sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 |
| InChI Key | BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium selenite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H300-Letale se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.