Learn More
Sodium Silicate, Technical, Solution, d=1.5, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073559
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
1344-09-8
H10Na2O8Si
212.14
MFCD00003492
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
23266
CHEBI:60720
disodium;dioxido(oxo)silane
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
1344-09-8
H10Na2O8Si
212.14
MFCD00003492
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
23266
CHEBI:60720
disodium;dioxido(oxo)silane
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Sodium Silicate, Technical, Solution, d=1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 100.6°C
Punto di fusione -3°C
Colore Colorless
pH 11.2
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium silicate, solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.