Learn More
Sodium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12952195 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12952195 500 mL Bottle 500mL
12932195 100 mL Bottle 100mL
12942195 250 mL Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12952195 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 042 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500mL
    Risparmia 13.34€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-23-5
Formula molecolare Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Numero MDL MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
SMILES [Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
IUPAC Name sodium
Solvent or Matrix Water
Quantità 500 mL