Learn More
Sodium Standard: Na @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Sodium Standard: Na @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Sodium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Na |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Natrium, Sodio, Sodium metal |
| InChI Formula | InChI=1S/Na |
| Vedi altri risultati |