Learn More
Sodium Standard: Na+ @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Codice prodotto. 17968234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17968234 100 mL 100mL
17957844 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17968234 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGINAW1K100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na+ @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
CAS 7440-23-5
Metodi Ion Chromatography
Nomi componenti o analita Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Na
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI Formula InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC Name sodium
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Quantità 100 mL
Peso formulazione 22.9898 g/mol