Learn More
Sodium stearate
Codice prodotto. 11480231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480231 250 g 250g
11394597 1 kg 1kg
11384597 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480231 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039648.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 822-16-2 | C18H35NaO2 | 306.466 g/mol
Used in adhesives and sealants, laundry and dishwashing products, plastic and rubber products. Used as surface active agents. It is the gelling agent for deodrant sticks. Used as waterproofing additives and ointments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-16-2
Formula molecolare C18H35NaO2
Molecular Weight (g/mol) 306.466
Numero MDL MFCD00036404
InChI Key RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium stearate, sodium octadecanoate, octadecanoic acid, sodium salt, stearates, stearic acid, sodium salt, prodhygine, flexichem b, stearic acid sodium salt, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tg
PubChem CID 2724691
IUPAC Name sodium;octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium stearate
Odore Weak
Quantità 250 g
Indice di Merck 14,8678
Informazioni di solubilità Slowly soluble in cold water.
Peso formulazione 306.46
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium stearate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium stearate