Learn More
Sodium Stearate, TRC
Codice prodotto. 30409337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409337 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409337 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS96005550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Stearate
CAS 822-16-2
Formula molecolare C18H35NaO2
Quantità 50 g
Sinonimo Sodium Stearate
InChI Formula InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;octadecanoate
Molecular Weight (g/mol) 306.46
Peso formulazione 306.2535