Learn More
Sodium sticks, coated in film of protective hydrocarbon oil, 99%
Descrizione
Sodium sticks, in mineral oil is used for reviews of Na metal - ammonia (Birch) reductions, for preparation of sodamide in liquid ammonia and for use in an acyloin synthesis promoted by sonication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sodium sticks, in mineral oil is used for reviews of Na metal - ammonia (Birch) reductions, for preparation of sodamide in liquid ammonia and for use in an acyloin synthesis promoted by sonication.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas. It is sensitive to air.
Specifica
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Sodium sticks |
| Nota nome | in mineral oil |
| Punto di fusione | 98°C |
| Punti di ebollizione | 881°C |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Numero UN | UN1428 |
| Indice di Merck | 14,8570 |
| Informazioni di solubilità | Reacts with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium sticks, coated in film of protective hydrocarbon oil
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum, Sodium
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.