Learn More
Sodium Succinate Disodium Salt Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11418852 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11418852 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11418852 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6490/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 120°C
CAS 6106-21-4
Colore White
pH 6 to 8.5
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare C4H16Na2O10
Numero MDL 149117
Sinonimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
InChI Key ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;butanedioate;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Peso formulazione 270.13g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.