Learn More
Sodium succinate hexahydrate, 99%
Codice prodotto. 11374977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374977 250 g 250g
11384977 1 kg 1kg
11394977 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041983.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as a tricarboxylic acid cycle (Krebs cycle) supplement in cell culture applications. It is also used as a flavoring agent for food and beverages. It serves as an intermediate for dyes, perfumes, lacquers, photographic chemicals, alkyd resins, plasticizer, metal treatment chemical, vehicle water cooling systems and coatings. Further, it is used to study x-ray crystallography, protein structural analysis, proteomics and optimization reagents. It is utilized to determine the calorimetric and diffractometric evidence for the sequential crystallization of buffer components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6106-21-4
Formula molecolare C4H16Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 270.142
Numero MDL MFCD00149117
InChI Key ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC Name disodium;butanedioate;hexahydrate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Succinate Hexahydrate
Punto di fusione 120°C to 6H2O
Formula lineare NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Quantità 250 g
Beilstein 3921044
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,8679
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 270.14 (162.05 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium succinate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium succinate hexahydrate