Learn More
Sodium succinate hexahydrate, 99%
Descrizione
Sodium succinate hexahydrate is used as a tricarboxylic acid cycle (Krebs cycle) supplement in cell culture applications. It is also used as a flavoring agent for food and beverages. It serves as an intermediate for dyes, perfumes, lacquers, photographic chemicals, alkyd resins, plasticizer, metal treatment chemical, vehicle water cooling systems and coatings. Further, it is used to study x-ray crystallography, protein structural analysis, proteomics and optimization reagents. It is utilized to determine the calorimetric and diffractometric evidence for the sequential crystallization of buffer components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium succinate hexahydrate |
| Punto di fusione | 120°C (in -6H2O) |
| Colore | White |
| Formula lineare | NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O |
| Quantità | 1 kg |
| Beilstein | 3921044 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Indice di Merck | 14,8679 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Peso formulazione | 270.14 (162.05 Anhydrous) |
| Vedi altri risultati |
Safety and Handling
- Sodium succinate hexahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium succinate hexahydrate