Learn More
Sodium succinate hexahydrate
Codice prodotto. 11357718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357718 250 g 250g
11347718 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357718 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033386.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as an ingredient of topical preparations for the treatment of cataract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6106-21-4
Formula molecolare C4H16Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 270.142
Numero MDL MFCD00149117
InChI Key ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC Name disodium;butanedioate;hexahydrate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium succinate hexahydrate
Punto di fusione 120°C-6H2O
Formula lineare NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Quantità 250 g
Beilstein 3921044
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,8679
Informazioni di solubilità It is soluble in water at a concentration of 270g/L at 20°C (68°F) .
Peso formulazione 270.14 (162.05 Anhydrous)
Forma fisica Crystalline or Granular Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium succinate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinate, disodium,hexahydrate