Learn More
Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, granular, anhydrous
Codice prodotto. 10041501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041501 1 kg Flacone in plastica 1kg
10504064 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
13468528 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15€
    46.10€ / 1kg
    Risparmia 3.05€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione >1700.0°C
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore Colorless to Orange
pH 5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Identificazione Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP)
Perdita alla combustione 0.5 % max.
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di decomposizione Decomposition Information: >890°C
Densità 2.68g/mL
Formula lineare Na2SO4
Fieser 01,1103
Indice di Merck 15, 8809
IUPAC Name disodium sulfate
Peso formulazione 142.04
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS