Learn More
Sodium sulfate, 99+%, for HPLC, anhydrous
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13246309 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13246309 50 g Flacone in plastica 50g
13276309 250 g Flacone in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13246309 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 194100500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodium sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione >1700.0°C
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884.0°C
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2SO4
Fieser 01,1103
Indice di Merck 15,8809
Informazioni di solubilità Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Peso formulazione 142.04
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
Imballaggio Flacone in plastica