Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10180182 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10180182 5 kg 5kg
10520872 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10180182 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6650/65
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 884°C
Colore White
pH 5 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica