Learn More
Solfato di sodio anidro, certificato AR per analisi, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10746292 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746292 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10746292 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6650/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.05€
    31.10€ / 1kg
    Risparmia 6.95€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 884°C
CAS 7757-82-6
Colore Bianco
pH 5 to 8
Forma fisica Solido
Quantità 1 kg
Formula molecolare Na2O4S
Numero MDL MFCD00003504
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodio; solfato
Molecular Weight (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Peso formulazione 142.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica