Learn More
Sodium Sulfate, Anhydrous p., Chem Lab
Codice prodotto. 13288243
Cambia vista
Click to view available options
Sodium Sulfate, Anhydrous p., 2.5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13288243 Sodium Sulfate, Anhydrous p., 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13288243 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.1412.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    41.70€ / 2.5kg
    Risparmia 77.30€
    64% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Punto di fusione 888°C
CAS 7757-82-6
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio > 99%
Formula molecolare Na2O4S
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Grado Pure
Perdita all'essiccatura < 0.2%
Imballaggio Polyethylene
Densità 2.7 g/cm3