Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 884°C |
| CAS | 7757-82-6 |
| Colore | White |
| pH | 5 to 8 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Formula molecolare | Na2O4S |
| Numero MDL | MFCD00003504 |
| Sinonimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
| Vedi altri risultati |