Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium sulfate decahydrate |
| Punto di fusione | 884.0°C |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Na2SO4·10H2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| Peso formulazione | 322.2 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Vedi altri risultati |