Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium sulfate decahydrate, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 12672936 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12672936 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
12645127 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12672936 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 447930025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7727-73-3
Formula molecolare Na2O4S·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 322.2
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium sulfate decahydrate
Punto di fusione 884.0°C
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Na2SO4·10H2O
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 322.2
Percent Purity 99%
Grado Biochemical