Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15685420 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15685420 500 g Flacone in polietilene 500g
15675420 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685420 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 403008500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-73-3
Formula molecolare H20Na2O14S
Molecular Weight (g/mol) 322.186
Numero MDL MFCD00149189
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate decahydrate
Punto di fusione 32.4°C
Colore Colorless
pH 5 to 7
Quantità 500 g
Formula lineare Na2SO4 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 322.2g/mol
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1.46g/mL at 25°C