Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10162780 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10162780
Marca: Fisher Chemical S/6520/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 884°C
CAS 7727-73-3
Colore White
pH 5.2 to 9.2
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare H20Na2O14S
Numero MDL 149189
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
Molecular Weight (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Peso formulazione 322.2g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica