Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium sulfate decahydrate |
| Punto di fusione | 884.0°C |
| Colore | White |
| pH | 5.2 to 9.2 (5% soln.) |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula lineare | Na2SO4·10H2O |
| Fieser | 01,1103 |
| Indice di Merck | 14,868 |
| Vedi altri risultati |