Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, puriss., ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15601360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
Codice prodotto. 15601360
Marca: Honeywell-Fluka 135712.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, USP,≥99.0% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate Decahydrate
Punto di fusione 32.4°C
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
CAS 7727-73-3
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare H20Na2O14S
Formula lineare Na2SO4 · 10H2O
Numero MDL MFCD00149189
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
Molecular Weight (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Peso formulazione 322.2g/mol
Percent Purity ≥99.0% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.46g/mL at 25°C