Learn More
Sodium sulfate decahydrate, puriss p.a., ≥99.0% (calc. based on dry substance, T), Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium sulfate decahydrate |
| CAS | 7727-73-3 |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | H20Na2O14S |
| Formula lineare | Na2SO4 · 10H2O |
| Numero MDL | MFCD00149189 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o |
| InChI Key | RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Vedi altri risultati |