Learn More
Sodium sulfate, Solstice
Codice prodotto. 15666870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15666870 1 kg 1kg
15676870 5 kg 5kg
15686870 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15666870 Fornitore Fluka N. del fornitore 719621KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Purum p.a., anhydrous,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Densità 2.68g/mL at 25°C