Learn More
Sodium sulfide, 90+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10750971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10750971 10 g Glass bottle 10g
10618264 50 g Glass bottle 50g
13408518 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10750971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310180100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    137.00€ / 10g
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-82-2
Formula molecolare Na2S
Molecular Weight (g/mol) 78.04
Numero MDL MFCD00003498
InChI Key GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfide
Nota nome 90%, balance water
Colore Beige-Yellow
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 90% min. (Iodimetry)
Formula lineare Na2S
Indice di Merck 15,881
Informazioni di solubilità Solubility in water: 186g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
IUPAC Name disodium;sulfanide
Peso formulazione 78.04
Percent Purity ≥90%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.