Learn More
Sodium sulfite, 97%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 10286390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10286390 1 kg Flacone in plastica 1kg
10308050 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11904231 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10286390 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.30€
    48.10€ / 1kg
    Risparmia 3.20€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-83-7
Formula molecolare Na2O3S
Molecular Weight (g/mol) 126.04
InChI Key GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC Name disodio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium sulfite
Punto di fusione >500.0°C
Colore White to Yellow
pH 8.5 to 10.5 (5% soln.)
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.63
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Iodimetry)
Densità 2.6300g/mL
Formula lineare Na2SO3
Fieser 02,387
Indice di Merck 15,8811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Peso formulazione 126.04
Percent Purity 97%
Grado Ultrapuro