Learn More
Sodium Sulfite, ≥98.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15682450 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15682450 500 g Flacone in polietilene 500g
15672450 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15682450 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 239321500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    44.22€ / 500g
    Risparmia 3.78€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Formula molecolare Na2O3S
Molecular Weight (g/mol) 126.037
Numero MDL MFCD00003503
InChI Key GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC Name disodio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfite
Punto di fusione 600°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Formula lineare Na2SO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water, 126g/L at 20°C
Peso formulazione 126.04g/mol
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or Crystals
Densità 2.6g/cm3