Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium sulfite |
| Punto di fusione | >500°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.63 |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Iodimetry) |
| Informazioni di decomposizione | >500°C |
| Densità | 2.6300g/mL |
| Vedi altri risultati |