Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium sulfite |
| Punto di fusione | >500.0°C |
| Forma fisica | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Gravità specifica | 2.63 |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodimetry) |
| Densità | 2.6300g/mL |
| Formula lineare | Na2SO3 |
| Indice di Merck | 15,8811 |
| Vedi altri risultati |