Learn More
Sodium sulfite, ≥98% (RT), MilliporeSigma™ Supelco™
Specifica
Specifica
| CAS | 7757-83-7 |
| Formula lineare | Na2 SO3 |
| Numero MDL | MFCD00003503 |
| Sinonimo | E221 |
| Solubilità | Soluble in water |
| Tipo | Analytical Standard |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 126.04 |
| Percent Purity | ≥98% (RT) |
| Grado | Analytical Standard |