Learn More
Sodium Sulfite, Anhydrous, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Sulfite |
| Nota nome | Anhydrous |
| CAS | 7757-83-7 |
| Colore | White |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Crystals or Granules |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | White Poly Wide Mouth Bottle |
| Formula molecolare | Na2O3S |
| Vedi altri risultati |