Learn More
Sodium Sulfite, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Sulfite |
| Nota nome | Anhydrous |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Peso formulazione | 126.04 |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 2.60kg |