Learn More
Sodium Sulfite Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10704391 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10704391 1 kg 1kg
10070400 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10704391 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6850/60
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Formula molecolare Na2O3S
Molecular Weight (g/mol) 126.037
Numero MDL 3503
InChI Key GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC Name disodio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 500°C
Colore White
pH 8.5 to 10
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 126.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica