Learn More
Sodium Sulfite Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073564
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
7757-83-7
Na2O3S
126.037
3503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodio; solfito
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7757-83-7
Na2O3S
126.037
3503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodio; solfito
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Sodium Sulfite Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione 500°C
Colore Bianco
pH 8.5 to 10
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Peso formulazione 126.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica