Learn More
Sodium Sulfite, puriss. p.a., Solstice
Codice prodotto. 15673440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15673440 1 kg 1kg
15693440 500 g 500g
15613450 5 kg 5kg
15683440 4 x 5 kg pezzi 4
15603450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15673440 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 314541KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.32€
    63.05€ / 1kg
    Risparmia 5.27€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0% (iodometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Formula molecolare Na2O3S
Molecular Weight (g/mol) 126.037
Numero MDL MFCD00003503
InChI Key GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC Name disodio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfite
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2SO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 126.04g/mol
Percent Purity 98 to 100% (iodometric)
Grado puriss. p.a.