Learn More
Sodium Sulfite, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Sulfite |
| CAS | 7757-83-7 |
| Quantità | 50 g |
| Formula molecolare | Na2O3S |
| Sinonimo | Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous |
| InChI Formula | InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-] |
| IUPAC Name | disodium;sulfite |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.04 |
| Peso formulazione | 125.9364 |