Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 10060420
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
disodium sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
disodium sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Laboratory Reagent
Punti di ebollizione 1429°C (1013 hPa)
Punto di fusione 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Perdita alla combustione max. 0.5%
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 2.7 g/cm³ (20°C)