Learn More
Sodium Sulphate Decahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Sulphate Decahydrate |
| CAS | 7727-73-3 |
| Formula molecolare | 2 Na . O4 S . 10[H2 O] |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Sodium sulfate decahydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | disodium;sulfate;decahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 322.195 |
| Peso formulazione | 322.037 |