Learn More
Sodium Sulphate Decahydrate, TRC
Codice prodotto. 30419854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS22440025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulphate Decahydrate
CAS 7727-73-3
Formula molecolare 2 Na . O4 S . 10[H2 O]
Quantità 25 g
Sinonimo Sodium sulfate decahydrate
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
Molecular Weight (g/mol) 322.195
Peso formulazione 322.037
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.