Learn More
Soluzione di solfuro di sodio
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11494739 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11494739
Marca: Reagecon 1083901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured according to Eur. Pharm. Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Sodium Sulfide Solution, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use reagent with 12g sodium sulfide diluted to 100mL with an aqueous glycerol solution for use in manual and automated titrations.
This sodium sulfide solution is prepared by dissolving 12g of sodium sulfide in 45mL solvent mixture of 10 parts water and 29 parts glycerol (85%), and diluted with that same mixture to 100mL.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfide
CAS 1313-84-4, 56-81-5, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 ml
Formula molecolare H18Na2O9S
Numero MDL MFCD00149184
Sinonimo Disodium sulphide nonahydrate
InChI Key ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
IUPAC Name disodium nonahydrate sulfanediide
Molecular Weight (g/mol) 240.17
Peso formulazione 240.2g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 12g/100mL
Odore Hydrogen sulfide (rotten eggs)
Imballaggio Tamper evident
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM SULPHIDE SOLUTION
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium sulphide